Stampa…
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29046-1G OR29046-250MG
APOSOR29046-1GEA 34.8 EUR
APOSOR29046-1G APOSOR29046-250MG
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Formula: C₉H₈N₂O
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052191
CAS Number: 157837-31-5