Stampa…
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Pyridin-2-yl)oxazole
OR29044-1G OR29044-250MG
APOSOR29044-1GEA 174 EUR
APOSOR29044-1G APOSOR29044-250MG
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Formula: C₈H₆N₂O
Punto di ebollizione: 95…98 °C/0,2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085160
CAS Number: 70380-73-3