Stampa…
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29038-1G OR29038-250MG
APOSOR29038-1GEA 81.2 EUR
APOSOR29038-1G APOSOR29038-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol 95+%
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol
Formula: C₈H₆N₂OS
Punto di ebollizione: 105 °C/0,75mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052106
CAS Number: 59834-05-8