Stampa…
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28979-10G OR28979-1G OR28979-5G
APOSOR28979-10GEA 691 EUR
APOSOR28979-10G APOSOR28979-1G APOSOR28979-5G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Formula: C₆H₆N₂S
Punto di ebollizione: 82…83 °C/0,4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03011392
CAS Number: 19785-39-8