Stampa…
(S)-(+)-Epicloridrina
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(+)-1-Cloro-2,3-epossipropano, (S)-(+)-3-Cloro-1,2-epossipropano
OR28971-100G OR28971-25G OR28971-5G
APOSOR28971-100GEA 135 EUR
APOSOR28971-100G APOSOR28971-25G APOSOR28971-5G
(S)-(+)-Epicloridrina
(S)-(+)-Epicloridrina
Formula: ClCH₂CH(O)CH₂
Peso molecolare: 92,52 g/mol
Punto di ebollizione: 114 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077760
CAS Number: 67843-74-7
UN: 2023
ADR: 6.1+3,II