Stampa…
(R)-(-)-Epicloridrina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-(-)-3-Cloro-1,2-epossipropano, (R)-(-)-1-Cloro-2,3-epossipropano
OR28970-100G OR28970-25G OR28970-500G
APOSOR28970-100GEA 72.7 EUR
APOSOR28970-100G APOSOR28970-25G APOSOR28970-500G
(R)-(-)-Epicloridrina 99%
(R)-(-)-Epicloridrina
Formula: ClCH₂CH(O)CH₂
Peso molecolare: 92,52 g/mol
Punto di ebollizione: 114…117 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077759
CAS Number: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1+3,II