Stampa…
Ethyl-2-chloronicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28967-25G OR28967-100G
APOSOR28967-25GEA 21.9 EUR
APOSOR28967-25G APOSOR28967-100G
Ethyl-2-chloronicotinate 98%
Ethyl-2-chloronicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Punto di ebollizione: 78 °C/0,08mmHg
Densità: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674129
CAS Number: 1452-94-4