Stampa…
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Pyridinedicarboxylic acid, Cinchomeronic acid, Pyridine-3,4-dicarboxylicacid
OR28966-100G OR28966-25G OR28966-500G
APOSOR28966-100GEA 52.4 EUR
APOSOR28966-100G APOSOR28966-25G APOSOR28966-500G
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di fusione: 262 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006392
CAS Number: 490-11-9
EINECS: 207-705-4