Stampa…
(S)-(-)-Acido 2-cloropropionico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(-)-2-Chloropropanoic acid
OR28944-100G OR28944-25G OR28944-5G
APOSOR28944-100GEA 119 EUR
APOSOR28944-100G APOSOR28944-25G APOSOR28944-5G
(S)-(-)-Acido 2-cloropropionico
(S)-(-)-Acido 2-cloropropionico
Formula: H₃CCHClCOOH
Peso molecolare: 108,52 g/mol
Punto di ebollizione: 77 °C/10mmHg
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064205
CAS Number: 29617-66-1
EINECS: 411-150-2
UN: 2511
ADR: 8,III