Stampa…
2,5-Dimethylfuran 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28939-100G OR28939-25G OR28939-500G
APOSOR28939-100GEA 65.5 EUR
APOSOR28939-100G APOSOR28939-25G APOSOR28939-500G
2,5-Dimethylfuran 99%
2,5-Dimethylfuran
Formula: C₆H₈O
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 91…93 °C
Punto di fusione: –62 °C
Densità: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003250
CAS Number: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN: 1993
ADR: 3,II