Stampa…
4'-Nitroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
OR28938-1KG OR28938-250G OR28938-5KG
APOSOR28938-1KGEA 68.4 EUR
APOSOR28938-1KG APOSOR28938-250G APOSOR28938-5KG
4'-Nitroacetophenone 98%
4'-Nitroacetophenone
Formula: C₈H₇NO₃
Peso molecolare: 165,15 g/mol
Punto di ebollizione: 201…202 °C
Punto di fusione: 75…78 °C
Flash Pt: 149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007355
CAS Number: 100-19-6
EINECS: 202-827-4