Stampa…
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
OR28932-25G OR28932-5G
APOSOR28932-25GEA 154 EUR
APOSOR28932-25G APOSOR28932-5G
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate 97%
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₃Cl₂NS
Peso molecolare: 204,08 g/mol
Punto di ebollizione: 256…258 °C
Densità: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041048
CAS Number: 6590-97-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II