Stampa…
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
OR28931-25G OR28931-5G
APOSOR28931-25GEA 289 EUR
APOSOR28931-25G APOSOR28931-5G
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
3-Nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₄N₂O₃
Peso molecolare: 164.12 g/mol
Punto di ebollizione: 130…131 °C/11mmHg
Punto di fusione: 51…52 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007220
CAS Number: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III