3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆N₂O₆S·1H₂O Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00277203 CAS Number: 175278-60-1 |