Stampa…

1-(2-Aminoethyl)-2-imidazolidone

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

Synonyms: 1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one

OR28926-10G OR28926-1G
APOSOR28926-10GEA 0 EUR
APOSOR28926-10G APOSOR28926-1G
1-(2-Aminoethyl)-2-imidazolidone
1-(2-Aminoethyl)-2-imidazolidone
Formula: C₅H₁₁N₃O
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di ebollizione: 138…140 °C/0,11mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086348
CAS Number: 6281-42-1
EINECS: 228-491-9
UN: 3259
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR