Stampa…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR28919-100G OR28919-25G OR28919-5G
APOSOR28919-100GEA 101 EUR
APOSOR28919-100G APOSOR28919-25G APOSOR28919-5G
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Peso molecolare: 221,62 g/mol
Punto di ebollizione: 143…144 °C/1,5mmHg
Punto di fusione: 75…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007445
CAS Number: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II