Stampa…
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Guaiazulene
OR28914-25G OR28914-5G
APOSOR28914-25GEA 102 EUR
APOSOR28914-25G APOSOR28914-5G
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Formula: C₁₅H₁₈
Peso molecolare: 198,31 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C/7mmHg
Punto di fusione: 27 °C
Densità: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003811
CAS Number: 489-84-9