Stampa…
β-Chloropropiophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloropropiophenone
OR2891-100G OR2891-25G OR2891-500G
APOSOR2891-100GEA 43.7 EUR
APOSOR2891-100G APOSOR2891-25G APOSOR2891-500G
β-Chloropropiophenone 98%
β-Chloropropiophenone
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
Peso molecolare: 168,62 g/mol
Punto di ebollizione: 113…115 °C/4mmHg
Punto di fusione: 46…50 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000990
CAS Number: 936-59-4
EINECS: 213-317-6