Stampa…
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide
OR28904-100G OR28904-25G OR28904-500G
APOSOR28904-100GEA 16.1 EUR
APOSOR28904-100G APOSOR28904-25G APOSOR28904-500G
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅Cl₂N
Peso molecolare: 186,04 g/mol
Punto di ebollizione: 169…171 °C/12mmHg
Punto di fusione: 38…42 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001909
CAS Number: 3218-49-3
EINECS: 221-743-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III