Isobutyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₉NS Punto di ebollizione: 160…162 °C Densità: 0,94 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 24 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022062 CAS Number: 591-82-2 EINECS: 209-733-2 UN: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |