Stampa…
3-Bromophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
OR28901-25G OR28901-5G
APOSOR28901-25GEA 236 EUR
APOSOR28901-25G APOSOR28901-5G
3-Bromophenyl isocyanate 97%
3-Bromophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₄BrNO
Punto di ebollizione: 220 °C
Densità: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002014
CAS Number: 23138-55-8