Stampa…
N-Iodosuccinimide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Iodopyrrolidine-2,5-dione
OR28900-100G OR28900-25G OR28900-500G
APOSOR28900-100GEA 37.7 EUR
APOSOR28900-100G APOSOR28900-25G APOSOR28900-500G
N-Iodosuccinimide 98%
N-Iodosuccinimide
Formula: C₄H₄INO₂
Peso molecolare: 224.99 g/mol
Punto di ebollizione: 356
Punto di fusione: 202 °C (dec.)
Densità: 2.245 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005512
CAS Number: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
Merck Index: 13,05065