Stampa…
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, H-DL-Tic-OH
OR28891-100G OR28891-25G OR28891-5G
APOSOR28891-100GEA 645 EUR
APOSOR28891-100G APOSOR28891-25G APOSOR28891-5G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,1998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191496
CAS Number: 67123-97-1