Stampa…
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28890-100G OR28890-250G
APOSOR28890-100GEA 45.1 EUR
APOSOR28890-100G APOSOR28890-250G
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di fusione: 173…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017145
CAS Number: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0