3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₃Cl₂NS Punto di ebollizione: 134…136 °C/7mmHg Densità: 1,422 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00037828 CAS Number: 6590-94-9 EINECS: 229-526-0 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |