Arecolinium bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₄BrNO₂ Punto di fusione: 171…176 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039041 CAS Number: 300-08-3 EINECS: 206-087-3 UN: 1544 ADR: 6.1,III |