(-)-Chinina
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR28880-1G
OR28880-25G
OR28880-5G
APOSOR28880-1GEA
21.9
EUR
APOSOR28880-1G
APOSOR28880-25G
APOSOR28880-5G
(-)-Chinina
(-)-Chinina
Formula:
C₂₀H₂₄N₂O₂ Punto di fusione: 173…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00198096 CAS Number: 130-95-0 EINECS: 205-003-2 |