Stampa…
Formamidine acetate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28877-100G OR28877-500G
APOSOR28877-100GEA 58 EUR
APOSOR28877-100G APOSOR28877-500G
Formamidine acetate 99%
Formamidine acetate
Formula: C₃H₈N₂O₂
Punto di fusione: 157…161 °C
Densità: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012866
CAS Number: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5