6-Methoxyanthranilic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR2887-100G
OR2887-25G
APOSOR2887-100GEA
352
EUR
APOSOR2887-100G
APOSOR2887-25G
6-Methoxyanthranilic acid 97%
6-Methoxyanthranilic acid
Formula:
C₈H₉NO₃ Punto di fusione: 83…86 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01941328 CAS Number: 53600-33-2 |