Stampa…
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
OR28862-100G OR28862-25G OR28862-500G
APOSOR28862-100GEA 20.5 EUR
APOSOR28862-100G APOSOR28862-25G APOSOR28862-500G
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Peso molecolare: 200,24 g/mol
Punto di ebollizione: 155…160 °C/0,4mmHg
Punto di fusione: 107…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021643
CAS Number: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8