Stampa…
6-Aminopenicillanic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (2S,5R,6R)-(+)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
OR28860-100G OR28860-500G OR28860-1KG
APOSOR28860-100GEA 102 EUR
APOSOR28860-100G APOSOR28860-500G APOSOR28860-1KG
6-Aminopenicillanic acid 97%
6-Aminopenicillanic acid
Formula: C₈H₁₂N₂O₃S
Peso molecolare: 216,26 g/mol
Punto di fusione: 198…200 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005176
CAS Number: 551-16-6
EINECS: 208-993-4