Stampa…
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, Clofibric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
OR28848-25G OR28848-500G
APOSOR28848-25GEA 114 EUR
APOSOR28848-25G APOSOR28848-500G
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid 97+%
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid
Formula: C₁₀H₁₁ClO₃
Peso molecolare: 214,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004192
CAS Number: 882-09-7