Stampa…
Histamine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28842-25G OR28842-5G OR28842-100G
APOSOR28842-25GEA 65.4 EUR
APOSOR28842-25G APOSOR28842-5G APOSOR28842-100G
Histamine dihydrochloride
Histamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₁Cl₂N₃
Punto di fusione: 249…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012703
CAS Number: 56-92-8
EINECS: 200-298-4