Stampa…
2-Adamantanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
OR28840-25G OR28840-5G
APOSOR28840-25GEA 78.6 EUR
APOSOR28840-25G APOSOR28840-5G
2-Adamantanol
2-Adamantanol
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di fusione: 258…262 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074744
CAS Number: 700-57-2
EINECS: 211-846-7