Stampa…
2,4-Diphenyl-1H-imidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Diphenyl-1H-imidazole
OR2884-10G OR2884-5G
APOSOR2884-10GEA 440 EUR
APOSOR2884-10G APOSOR2884-5G
2,4-Diphenyl-1H-imidazole 98%
2,4-Diphenyl-1H-imidazole
Formula: C₁₅H₁₂N₂
Peso molecolare: 220,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772899
CAS Number: 670-83-7