1,3-Diphenyltriazene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₁N₃ Punto di ebollizione: 146 °C Punto di fusione: 98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
136-35-6 |