Stampa…
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28835-100G OR28835-10G OR28835-25G
APOSOR28835-100GEA 272 EUR
APOSOR28835-100G APOSOR28835-10G APOSOR28835-25G
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate
Formula: C₅H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 72 °C/17mmHg
Densità: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063289
CAS Number: 3976-69-0