Stampa…
Adamantane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
OR28833-100G OR28833-250G
APOSOR28833-100GEA 23.4 EUR
APOSOR28833-100G APOSOR28833-250G
Adamantane
Adamantane
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di fusione: 205…212 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074719
CAS Number: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III