Stampa…
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28828-100G OR28828-25G OR28828-500G
APOSOR28828-100GEA 42.3 EUR
APOSOR28828-100G APOSOR28828-25G APOSOR28828-500G
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 97%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Formula: C₁₁H₉BrO
Peso molecolare: 237,1 g/mol
Punto di ebollizione: 160…164 °C/3mmHg
Punto di fusione: 105…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004062
CAS Number: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0