4-(Dimethylamino)pyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
Formula:
C₇H₁₀N₂ Punto di ebollizione: 162 °C/50mmHg Punto di fusione: 110…113 °C Flash Pt: 124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006418 CAS Number: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2928 ADR: 6.1+8,I |