Stampa…
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28826-100G OR28826-25G OR28826-5G
APOSOR28826-100GEA 55.3 EUR
APOSOR28826-100G APOSOR28826-25G APOSOR28826-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Formula: C₈H₈O
Peso molecolare: 120,15 g/mol
Punto di ebollizione: 188…189 °C
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005855
CAS Number: 496-16-2
EINECS: 207-817-3