Stampa…
2-Toluensolfonammide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide
OR28825-25G OR28825-500G OR28825-5G OR28825-100G
APOSOR28825-25GEA 14.7 EUR
APOSOR28825-25G APOSOR28825-500G APOSOR28825-5G APOSOR28825-100G
2-Toluensolfonammide 98%
2-Toluensolfonammide
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,22 g/mol
Punto di ebollizione: 143…145 °C/10mmHg
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007934
CAS Number: 88-19-7
EINECS: 201-808-8