Methyl mercaptan sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
CH₃NaS Flash Pt: 27 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00174316 CAS Number: 5188-07-8 EINECS: 225-969-9 UN: 2921 ADR: 8+4.1,II |