Stampa…
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28822-100G OR28822-25G OR28822-5G
APOSOR28822-100GEA 34.8 EUR
APOSOR28822-100G APOSOR28822-25G APOSOR28822-5G
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Formula: C₇H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 197 °C
Densità: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075120
CAS Number: 60456-26-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III