Stampa…
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Squaric acid, 1,2-Dihydroxy-3,4-cyclobutenedione, Quadratic acid, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Diketocyclobutenediol
OR28821-100G OR28821-25G OR28821-500G
APOSOR28821-100GEA 139 EUR
APOSOR28821-100G APOSOR28821-25G APOSOR28821-500G
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formula: C₄H₂O₄
Peso molecolare: 114,06 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001334
CAS Number: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4