Stampa…
Ethyl propiolate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28819-100G
APOSOR28819-100GEA 683 EUR
APOSOR28819-100G
Ethyl propiolate 99%
Ethyl propiolate
Formula: C₅H₆O₂
Punto di ebollizione: 118…120 °C
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009184
CAS Number: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 3272
ADR: 3,III