4,7-Dichloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR28817-100G
OR28817-25G
APOSOR28817-100GEA
46.4
EUR
APOSOR28817-100G
APOSOR28817-25G
4,7-Dichloroquinoline
4,7-Dichloroquinoline
Formula:
C₉H₅Cl₂N Punto di ebollizione: 148 °C/10mmHg Punto di fusione: 81…87 °C Flash Pt: 164 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006774 CAS Number: 86-98-6 EINECS: 201-714-7 |