Stampa…

3,4-Diaminobenzoic acid 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR28812-100G OR28812-25G OR28812-500G
APOSOR28812-100GEA 107 EUR
APOSOR28812-100G APOSOR28812-25G APOSOR28812-500G
3,4-Diaminobenzoic acid 98%
3,4-Diaminobenzoic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 208…210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007726
CAS Number: 619-05-6
EINECS: 210-577-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR