Stampa…
4-Metil-2-nitrofenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28809-25G OR28809-5G
APOSOR28809-25GEA 144 EUR
APOSOR28809-25G APOSOR28809-5G
4-Metil-2-nitrofenol 98%
4-Metil-2-nitrofenol
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di ebollizione: 125 °C/22mmHg
Punto di fusione: 32…35 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007120
CAS Number: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III