Stampa…
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28799-1G OR28799-5G
APOSOR28799-1GEA 168 EUR
APOSOR28799-1G APOSOR28799-5G
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Peso molecolare: 172,19 g/mol
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173729
CAS Number: 68282-47-3